27254
¥33,300
1 of 10
Supelco
27253
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
24712
Vials, screw top, polypropylene
27422
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
27269
27423
27426
スナップリングバイアル用密閉容器
29379-U
29307-U
認定CD™バイアル(中央排出)キット、9 mmねじ式キャップ/セプタム、未組立て
Sigma-Aldrich
63287
マロンジアルデヒド テトラブチルアンモニウム塩
natural polypropylene vial
closure type snap ring viallarge opening, (6 mm)
pkg of 1000 ea
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
0.75 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.