27422
¥5,000
1 of 10
Supelco
27426
スナップリングバイアル用密閉容器
27253
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
SU860093
27254
24712
Vials, screw top, polypropylene
27427
27423
Sigma-Aldrich
D8537
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
27537
®バイアル、Waters 96バイアルカルーセル用、8 × 40 mm
33321-U
natural polypropylene vial
with molded conical insert
closure type snap ring viallarge opening, (6 mm)
pkg of 100 ea
12 mm × 32 mm × 6 mm
0.5 mL
thread for 11 mm
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
575650-U
PlatePrep 96-ウェルバキュームマニホールド