Merck
27212
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥30,400
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥30,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)