Merck
22668-U
Swagelok®フィッティングキット
別名:
TM =[「Swagelok」]接続セット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,200
¥64,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,200
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
¥64,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
透明な区画に分けられたプラスチック製保管箱内に梱包された、1/8インチと1/4インチの便利な真鍮製取り付け具の詰め合わせです。必要に応じて、部品を手元に置いてコストを削減します(個々に購入するのに比べて30%を超える削減が可能です)。
アプリケーション
Swagelok®チューブ継手は、ケモスタットでのMethanococcus maripaludisの定常状態の培養に用いる培地供給システムの構築に用いられています[1]。また、NH3のリークを防ぐ目的でガス供給槽にも用いられています。[2]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acute and prolonged effects of ammonia on hematological variables, stress responses, performance, and behavior of nursery pigs.
Von Borell, E., et al.
Journal of Swine Health and Production, 15, 137-137 (2007)
Andrew K Haydock et al.
FEMS microbiology letters, 238(1), 85-91 (2004-09-01)
To study global regulation in the methanogenic archaeon Methanococcus maripaludis, we devised a system for steady-state growth in chemostats. New Brunswick Bioflo 110 bioreactors were equipped with controlled delivery of hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and anaerobic medium. We