Merck
V7130
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
別名:
Radioactive Scintillation Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥55,500
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥55,500
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
glass vial
特徴
closure type polyethylene cap, poly-seal liner
closure type screw top vial
包装
pkg of 500 ea
バイアルサイズ
28 mm × 61 mm , with cap
容量
20 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
包装
キャップ付きバイアルは、100トレ-単位で個別包装されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)