Merck
27157
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE liner
white PTFE
詳細
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
15 mm × 0.010 in.
適合性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート