戻る
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
caps (7)
ブランド
Supelco (4)
施栓系の種類
色
製品の絞り込み
Showing 1-7 of 7
比較する
製品番号
詳細
価格
27141
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
表示
価格を表示
27091-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
表示
価格を表示
27152
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
表示
価格を表示
27163
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
表示
価格を表示
27186
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
表示
価格を表示
27174-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
表示
価格を表示
28659-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り,
thread for 10-425