安全性情報
27114
Supelco
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥8,830
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥8,830
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
詳細
silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャップは付属しません。
アプリケーション
It has been used to collect pheromone samples from adult male beetle Neoclytus mucronatus mucronatus, for analysis under GC-MS.[1]
特徴および利点
  • 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
  • マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
  • 時間とお金を節約できます。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yunfan Zou et al.
Environmental entomology, 45(1), 216-222 (2015-10-30)
The invasive Asian cerambycid beetle Callidiellum rufipenne (Motschulsky), informally known as the Japanese cedar longhorned beetle, was first detected in North America in North Carolina in 1997. The beetle has since been detected in neighboring states and is expected to
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)