Merck
27001-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
別名:
4 mL褐色バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き穴なしキャップ、100個
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,800
¥16,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥16,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアル(4 mL)、緑色の熱硬化性キャップとPTFEライナー付きのスクリュートップは、一般的にオートサンプラーからの注入に適しています。オートサンプラーの針は、注入中にキャップを突き通し、必要なアリコート(分量)のサンプルをバイアルから抜き取ります。琥珀色ガラスは感受性のサンプルをUV光への露出から保護します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What type of glass is used for vial 27001-U? Is it suitable for autoclaving?
    1 回答
    1. The product (27001-U) is made of Type 1 borosilicate glass and it can be autoclaved.
      役に立ちましたか?
  2. Can you suggest an alternative product that can serve as a replacement for the Pre-Assembled Screw Top Sampling Vials with code 27001-U? These vials are 4mL in capacity, made of amber glass, and feature a phenolic cap and Teflon liner.
    1 回答
    1. An alternative product that can serve as a replacement for the Pre-Assembled Screw Top Sampling Vials with code 27001-U is SKU 27137. This SKU offers vials with black phenolic caps and an aluminum liner