Merck
21003-U
Supelco
インレットライナーO-リング
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥5,960
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥5,960
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Agilent custom
パラメーター
350 °C max. temp.
brown O-ring
適合性
configured for capillary inlet liner
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製品変更通知:Oリングはアジレントブランドです;色は茶色です(以前は、緑色の「サーモ- O-リング」でした)
この高温フルオロカーボンOリングは、最高350℃までの入口温度で粘着または破損することなく使用することができます。外径6.3 mm(スプリット)および外径6.5 mmの(スプリットレス)キャピラリーライナーおよびO-リングを用いる1/4インチのあらゆるキャピラリーライナーに適合します。バイトンOリングの優れた代替品です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sastia Prama Putri, Eiichiro Fukusaki
Mass Spectrometry-Based Metabolomics: A Practical Guide, 116-116 (2014)
資料
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
2層構造のSPEカートリッジは、ショウガ粉末中の汚染物質分析のバックグラウンドを効率的に低減します。
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
すべて表示
プロトコル
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.