Merck
29023-U
Supelco
Needle Kit for Thermal Tubes
greener alternative
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥24,200
¥24,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥24,200
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥24,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with thermal desorption tubes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
各種のサンプリングにおいて熱脱離チューブの先端にニードルを取り付ける際に役立つサンプリング用キットです。外径1/4インチまたは6 mmの熱脱離チューブに対応するフェラルが付属しています。使用するチューブのサイズに合わせてフェラルをお選びください。
キット構成:
  • ステンレス製ニードル、ベベルチップ(22sゲージ)
  • ステンレス製フィッティング
  • アセタール/ステンレス製ダイヤル
  • PTFE製フェラル(白色、1/4インチ)
  • M-2 VESPELフェラル(橙色、1/4 インチ)
  • M-2A VESPELグラファイト製フェラル(黒色、6 mm)
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Vespel is a trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)