Merck
25096-U
Supelco
TDS3保存容器
greener alternative
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
別名:
透明型TDS3保存容器、4.5インチ×1/4インチ 6 mmチューブ用
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,390
¥7,390
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,390
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥7,390
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
TDS3内外径×長さ
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱脱離のサンプル前処理を簡略化するにはTDS3保存・サンプリングシステムをお使いください。TDS3保存容器は、使用前のチュ-ブやサンプル吸着後のチュ-ブのいずれにおいても、サンプルを高品位に維持します。オプションのサンプリングキャップを付けることで、TDS3保存容器は、便利なチュ-ブホルダ-になり、サンプリング用ポンプを簡単にチュ-ブに接続できるようにします。
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Dynatherm is a trademark of CDS Analytical
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)