Merck
28714-U
Supelco
熱脱離用エンプティチューブ
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
別名:
熱脱着用空ガラスチューブ(フリットなし)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥72,200
¥72,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥72,200
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥72,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
熱脱離用エンプティチューブ, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
物質
glass TD tube (non-fritted)
包装
pkg of 10 tubes
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
加熱脱着用空チューブは、他の吸着剤の充填やサンプル調製用途に使用されるガラス製加熱脱着チューブです。
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What are the maximum temperature and pressure for 28714-U?
    1 回答
    1. There is no specific maximum temperature or pressure for empty TD tubes. The maximum temperature of a TD tube is determined by the material it is made of, with glass having an extremely high maximum temperature and not being the limiting factor. As for the pressure limit, there is none specified for an empty tube. Any pressure limit would depend on the material inside the tube, which would cause the flow in the tube to be limited.