戻る
セプタム、障壁、pkg 100
Products
製品区分
septa (3)
ブランド
Supelco (3)
直径(mm)
OD(mm)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
27190-U
セプタム、障壁、pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
表示
価格を表示
24886-U
セプタム、障壁、pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
表示
価格を表示
24883
セプタム、障壁、pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial