Merck
29087-U
Supelco
Versa Vial
volume 1.5 mL, natural polypropylene vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥4,580
¥4,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥4,580
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥4,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
容量
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Compatible with most autosamplers
  • Shell vial ease-of-use
  • Sample security
  • Increased safety when emptying
Versa VialsTM combine the ease-of-use associated with shell vials and the instrument compatibility of 12 x 32 mm screw-cap and crimp-seal autosampler vials. They can be used with most autosamplers, including those from Agilent, CTC, Finnegan, PerkinElmer, Varian, and the Waters Alliance instruments.
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
法的情報
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)