Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¥126,000
出荷予定日2025年4月16日詳細
おすすめの製品
物質
fused silica
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
メーカー/製品名
Supel-Q
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
15 μm
df
15 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Divinylbenzene phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
USPコード:なし
相:
- ジビニルベンゼン
- 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
- Supel™-Q PLOTフューズドシリカキャピラリーカラムはヘッドスペースSPME-GCと併用し、血中シアン化物の解析に使用されます。[2]
- また、環境水中の5つのエストロゲンである、エストロン、17ß-エストラジオール、エストリオール、エチニルエストラジオール、およびジエチルスチルベストロールを測定するため、液体クロマトグラフィータンデム質量分析計(LC/MS/MS)と組み合わせたSPMEを用いて、抽出デバイスとして使用されることもあります。[3]
- また、揮発性有機化合物(VOC)の微量分析に使用される、直接水注入‐ガスクロマトグラフィー/質量分析(DAI-GC/MS)法において、VOCと水を分離するのに使用されることもあります。[4]
その他情報
法的情報
アプリケーション
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEアクティブなフィルタ