Merck
RAD125
radiello麻酔ガス・蒸気サンプラー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥83,800
¥83,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥83,800
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥83,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
このキットは、外科領域での亜酸化窒素、イソフルオラン、エトレン、ハロタン、セボランのサンプリング用に開発されました。 サンプラー完成品1個分の部品が別々に滅菌済み密封バッグに包装されています。滅菌バッグ10個入りパック
滅菌バッグにはそれぞれ、次のものが入っています。
  • 透過性のサンプラー本体 1個
  • 支持プレート 1個
  • バーティカルアダプター 1個
  • 吸着カートリッジ 1個
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
Journal of chromatography. A, 1216(48), 8549-8556 (2009-10-27)
A new procedure for the passive sampling in air of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene isomers (BTEX) is proposed. A low-density polyethylene layflat tube filled with a mixture of solid phases provided a high versatility tool for the sampling of
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.