Merck
25467
Supelco
Carboxen®-1010 PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
別名:
Carboxen® 1010 PLOT カラム、30 m x 0.53 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
ASTM® D3612-96
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
メーカー/製品名
Carboxen®
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
30 μm
df
30 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Carbon molecular sieve phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxen®(カルボクセン)吸着剤は理想的には固相マイクロ抽出(SPME)に使用され、水溶液からの低分子量極性分子の非常に効率の良い抽出ができます。多孔質層中空(PLOT)カラムはガスクロマトグラフィーで用いられる強力なツールで、固定ガス、軽質炭化水素および揮発性溶媒の分析に使用されます。ほとんどの場合、従来のパックドカラムよりも好まれます。
用途:このカラムは、永久ガスのあらゆる主要成分(ヘリウム、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、メタン、および二酸化炭素)と軽炭化水素(C2~C3)を同一の分析で分離するのに最適です。これは、永久ガスのすべての主要成分を分離できる唯一の市販カラムです。このカラムは、室温以下で窒素から酸素を分離できることもできます。
USPコード:なし
:
  • カーボンモレキュラーシーブ
温度限界:
  • 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used