Merck
427160
Sigma-Aldrich
ポリ(フッ化ビニリデン-co-ヘキサフルオロプロピレン)
average Mw ~400,000, average Mn ~130,000, pellets
別名:
PVDF-HFP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
pellets
melt index
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
分子量
average Mn ~130,000
average Mw ~400,000
衝撃強度
12-20 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
誘電率
9.4-10.6, 100 Hz (ASTM D 150)
硬度
65-70 (Shore D, ASTM D 2240)
屈折率
n20/D 1.41
粘度
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1; typical)(lit.)
転移温度
brittleness temperature -62 °C (ASTM 2800)
Tm 140-145 °C (ASTM D 3418)
密度
1.77 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(フッ化ビニリデン-コ-ヘキサフルオロプロピレン)(PVDF-HFP)は、良好な熱安定性、高極性、イオン伝導性、良好な耐溶剤性など、優れた特性を備えた疎水性結晶性コポリマーです。
アプリケーション
PVDF-HFPは、その高い極性、有機溶媒による濡れ性および比較的高いイオン伝導率により、エネルギー貯蔵用のゲル高分子電解質を調製するポリマー基材として広く使用されています。たとえば、フレキシブルソリッドステートのスーパーキャパシタの性能向上に使用できます。
超疎水性ポリマーナノ複合材の調製に使用できます。たとえば、PVDF-HFP-SiO2複合材料を使用して、位置規則性のポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)の熱変色性を強化できます。
また、ナノ発電機用の鉛不含の圧電フレキシブルポリマー複合材の調製にも使用できます。PVDF-HFPは、溶解度が高く、自由体積が大きく、機械的強度が優れているため、他のポリマー基材よりも優れています。
電線・ケ-ブルのコ-ティング、柔軟な耐腐食性チュ-ブ、パイプやタンクのライナ-。
特徴および利点
優れた熱安定性、耐薬品性、耐摩耗性、耐UV劣化、自消性を有し、これら特性を長期間保持します。氷点下における柔軟性が改善され、耐応力割れ、ポリ(フッ化ビニリデン)を上回る破断伸びを示します。
物理的形状
結晶質熱可塑性コポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
427160-VAR:
427160-250G:
427160-100G:
427160-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Faheem Ershad et al.
Nature communications, 11(1), 3823-3823 (2020-08-01)
An accurate extraction of physiological and physical signals from human skin is crucial for health monitoring, disease prevention, and treatment. Recent advances in wearable bioelectronics directly embedded to the epidermal surface are a promising solution for future epidermal sensing. However, the
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.