Merck
SHH0002
Sigma-Aldrich
Novec 7100工業用流体
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
別名:
methoxy-nonafluorobutane; HFE-7100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3OF9
分子量:
250.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Novec 7100工業用流体, ≥99.5%
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
colorless to yellow
mp
-135 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(C(F)(F)C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F.FC(C(F)(F)OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
InChI Key
SXYHZEQKWNODPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Novec 7100流体は、本質的に同一の性質を有する2つの分離できない異性体から成ります。これらは(CF3)2CFCF2OCH3(CAS No. 163702-08-7)およびCF3CF2CF2CF2OCH3(CAS No. 163702-07-6)です。
Novec 7100工業用流体は、3M社が開発したメトキシ-ノナフルオロブタンです。このヒドロフルオロエーテルは、多くの用途においてオゾン層破壊物質(ODS) および地球温暖化係数(GWP)の高い化合物との置換を目的とした無色透明、低臭の流体です。オゾン層を破壊する可能性はありません。高沸点および低表面張力特性により、ニート(純粋)、共沸組成、または共溶媒の部品洗浄剤として、蒸気脱脂用途における使用に理想的となります。また、その化学および熱安定性、非引火性、および低毒性により、その他多くの工業用および特殊溶媒の用途に有用となります。
アプリケーション
  • 不燃性
  • 非導電性
  • プラスチックと互換性あり
  • 低毒性
  • 地球温暖化係数(GWP)が低い
  • オゾン層破壊係数ゼロ
  • VOC免除対象の溶剤(US EPA)
  • 表面張力が低いため隙間にも行き渡り、洗浄効果が向上
  • 洗浄・リンス剤
-強力洗浄剤(共溶剤)―重油、グリース、フラックス
-中力洗浄剤(共沸混合物)―油、グリース、ワックス
-マイルド洗浄剤(純粋)ー微粒子、フルオロルーベ、軽油、フルオロポリマー
  • 潤滑剤担体:フッ化炭素、炭化水素、シリコーン
  • スポットフリー水性乾燥剤(界面活性剤入り)
  • 特定溶剤、分散媒、反応媒体
  • スプレー式コンタクトクリーナー
  • CFC、HCFC、HFC、およびPFCの代替
  • 誘電試験培地
  • 熱伝導
  • 生物試料の保存
  • 超低温冷凍用溶液
包装
Sigma-Aldrich社によって包装及び販売されます。
法的情報
3M is a trademark of 3M Company
Novec is a trademark of 3M Company
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SHH0002-VAR:
SHH0002-1L:
SHH0002-BULK:
SHH0002-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Malte Plidschun et al.
Light, science & applications, 10(1), 57-57 (2021-03-17)
Strong focusing on diffraction-limited spots is essential for many photonic applications and is particularly relevant for optical trapping; however, all currently used approaches fail to simultaneously provide flexible transportation of light, straightforward implementation, compatibility with waveguide circuitry, and strong focusing.