テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 5 min, ambient temp
desorption process: 2 min, 250 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.: splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector: MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 25 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)