Merck
25462
Supelco
Supel-Q PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
別名:
Supel-Q PLOTカラム、30m×0.53mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥154,000
¥154,000
出荷予定日2025年4月17日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥154,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
¥154,000
出荷予定日2025年4月17日詳細
物質
fused silica
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
メーカー/製品名
Supel-Q
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
30 μm
df
30 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Divinylbenzene phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
用途:このカラムは最高温度でもブリードがほとんどなく、二酸化炭素とC1~C4炭化水素を室温より高い温度で効果的に分解します。硫黄ガス、アルコール、ケトン、アルデヒド、および多くの極性化合物の分析にも適しています。ガソリンやその他の石油留分も同様に分析できます。
USPコード:なし
:
  • ジビニルベンゼン
温度限界:
  • 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
Supel-Q porous layer open tubular(PLOT)キャピラリーGCカラムにはジビニルベンゼン(DVB)ポリマーが含まれ、固定相として働きます。炭化水素ガスから二酸化炭素を効率的に分離します。また、大量の高温の炭化水素を分離するのに極めて適しています。[1]
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 335-337 (1997)
Christoph Aeppli et al.
Journal of chromatography. A, 1181(1-2), 116-124 (2008-01-19)
A direct aqueous injection-gas chromatography/mass spectrometry (DAI-GC/MS) method for trace analysis of 24 volatile organic compounds (VOCs) in water samples is presented. The method allows for the simultaneous quantification of benzene, toluene, ethyl benzene, and xylenes (BTEX), methyl tert-butyl ether
K Mitani et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 218-224 (2005-07-26)
A simple, rapid and sensitive method for the determination of five estrogens, estrone, 17beta-estradiol, estriol, ethynyl estradiol, and diethylstilbestrol, was developed using a fully automated method consisting of in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). These
Analysis of cyanide in blood by headspace solid-phase microextraction (SPME) and capillary gas chromatography.
Takekawa K
Chromatographia, 47 (3), 209-214 (1998)