Merck
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
別名:
ホルダーおよびカプラ、レガシガードカラム用
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥29,900
Check Cart for Availability
製品名
単独型ホルダー(PEEKカプラー付き), for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
適合性
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
詳細
取り付け距離0.074"で、外径1/16"のValcoの10-32ねじと互換性のあるフィッティングを用いるHPLCカラムを連結する手締め式カプラー。単独型ガードカートリッジホルダー(カタログ番号54987)用PEEKカプラーの代わりに用いることもできます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)