認証
suitable for USP L1
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
100 m2/g
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
300 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットの構成:カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1本、ナット2個、およびフェルール2個。保護カートリッジには別売りのホルダーが必要です。内径2.1および4 mmのカートリッジは21150ASTまたは59660-U(共に単独型)、もしくは504254または55205(共に一体型)を使用しています。 内径10 mmのカートリッジは567499-Uを、内径21.2 mmのカートリッジは581392-Uをそれぞれ使用しています。
包装
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート