安全性情報
568272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥28,000
¥28,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥28,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥28,000
Check Cart for Availability
製品名
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キットの構成:カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1本、ナット2個、およびフェルール2個。保護カートリッジには別売りのホルダーが必要です。内径2.1および4 mmのカートリッジは21150ASTまたは59660-U(共に単独型)、もしくは504254または55205(共に一体型)を使用しています。 内径10 mmのカートリッジは567499-Uを、内径21.2 mmのカートリッジは581392-Uをそれぞれ使用しています。
包装
内径4.0 mmまたは4.6 mmの分析カラム用です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)