19136U
19136-U
¥8,970
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
26274
SGE Needles for luer lock syringes
26273-U
19137-U
RNシリンジ用Hamilton®針
26271
19133-U
22288
Precision Sampling syringe needles
26270-U
26272
Sigma-Aldrich
916757
Stainless steel dispensing tips
58066
PTFE Gaskets
bevel tip stainless steel needle
22s ga
bevel tip (stainless steel)
pkg of 6 ea
Hamilton 7779-03
51 mm (2 in.)
250-10000 μL
for use with 250μL-10000μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用シリンジ
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
26284
Hamilton® SampleLock シリンジ
Z118117
19139-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
26154
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
20890-U
Hamilton® HPLCシリンジ
26287