Merck
19139-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥6,910
¥6,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥6,910
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥6,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga
詳細
blunt tip (stainless steel)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7770-01
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5-100 μL
適合性
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® needles for RN syringes are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)