Merck
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥7,860
¥7,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥7,860
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥7,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga
詳細
NLL-LC
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
SGE 39895
ニードルL × 外径
51 mm × 0.71 mm
フィッティング
luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)