安全性情報
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥11,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
NLL-5/23H
特徴
point style 5
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
SGE 39803
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
フィッティング
luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)