Merck
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
別名:
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥8,890
¥8,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥8,890
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥8,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
詳細
Series A
特徴
point style Side port, taper
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
VICI 913052
ニードルL × 外径 × 内径
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
100-10000 μL
適合性
for use with VICI Series A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)