20890U
20890-U
別名:
Analytical HPLC Injection Syringes
¥26,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
1 of 10
20888
Hamilton® HPLCシリンジ
HAM80075
Hamilton® syringe
58643
Hamilton® valve flushing syringe
20736
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
20887
20735
20734
22192-U
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
20889
20688
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
blunt tip stainless steel needle (point style 3)glass body
22 ga (blunt tip)
blunt tip
pkg of 1 ea
Hamilton 81265
51 mm (2 in.)
0.5 mL
for use with Rheodynefor use with SSIfor use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Hamilton®シリンジ
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
20690-U
20704
Hamilton®シリンジ、ルアーチップ
19143-U
pk6ニードル 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
20708
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
19136-U
RNシリンジ用Hamilton®針