Merck
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
別名:
Luer Lock Needles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥12,000
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥12,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
NLL-11.5/23
特徴
point style 2
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 39811
ニードルL × 外径
115 mm × 0.63 mm
フィッティング
luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)