Merck
11023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Vancomycin Chiral Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥227,000
¥227,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥227,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥227,000
Check Cart for Availability
製品名
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム), 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC Column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
pH範囲
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性分子、アミド、酸、エステル、およびアミンは、これらのバンコマイシンをベースとするCSPに高いエナンチオ選択性を示します。極性を持つイオン性モードの CHIROBIOTIC®V上で、多くの種類の第二級および第三級アミンが分離されました。CHIROBIOTIC® Vはタンパク質ベースの静置相が持つ分離特性の多くを示しますが、安定性が著しく高く、はるかに大きな試料容量を持っています。他のキラル静置相で分離された報告がないキラル検体のいくつかが分割されました。CHIROBIOTIC® VとV2は結合の化学的性質と支持粒子の細孔径が異なるため、選択性と調製容量に違いがあります。
  • 結合相:バンコマイシン
  • 動作するpH範囲:3.5~7.0
  • 粒径:5、10、または16 μm
  • 細孔径:100 Å (CHIROBIOTIC® V) または200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
アプリケーション
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)