Merck
G004458
HPLCによる1-(1-ナフチル)エチルアミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mgl/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, purum, ≥95.0% (GC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)