アッセイ
99%
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChI Key
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247634-5G:
247634-VAR:
247634-500G:
247634-25G:
247634-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。