Merck
G004403
HPLCによるメタドンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium formate; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: methadone, 1 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    (±)-Methadone hydrochloride, powder, ≥98%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)