Merck
G004504
HPLCによるメチルフェニダート(リタリン) エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Methylphenidate hydrochloride
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)