安全性情報
14029-U
Supelco
Small Particle GCB Carbon Adsorbent
matrix Graphitized Carbon, 70000 mesh, bottle of 50g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥228,000
¥228,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥228,000
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
¥228,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
小粒子グラファイトカーボンブラック吸着剤, matrix Graphitized Carbon, <200 nm, bottle of 50 g
フォーム
granular
品質水準
包装
bottle of 50 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
70 m2/g
Matrix
Graphitized Carbon
マトリックス活性基
carbon
粒径
<200 nm
ポアサイズ
~0.01 cm3/g microporosity
~0.23 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~137 Å pore diameter
密度
~0.07 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の小粒径黒鉛化カーボンブラック(GCB)材料は、電気化学およびバイオプロセス用途での使用に適しています。
弊社の炭素吸着剤の詳細は、sigma-aldrich.com/carbonをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14029-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jeongmin Lim et al.
Nanoscale research letters, 8(1), 227-227 (2013-05-16)
This study describes a systematic approach of TiO2/carbon black nanoparticles with respect to the loading amount in order to optimize the catalytic ability of triiodide reduction for dye-sensitized solar cells. In particular, the cell using an optimized TiO2 and carbon
Gas Treating: Absorption Theory and Practice.
Eimer D.
Science, 349-350 (2014)
Chemistry & Physics of Carbon.
Science, 134-136 (2007)
A Di Corcia et al.
Analytical chemistry, 63(6), 580-585 (1991-03-15)
A general liquid-solid extraction procedure for the isolation of pesticides from groundwater and drinking water for high-performance liquid chromatography (HPLC) is presented. This simple and rapid procedure involved passing a 2-L sample through a 250-mg graphitized carbon black (Carbopack B)