戻る
Small Particle GCB Carbon Adsorbent
EC Number:
215-609-9
Products
製品区分
resins (2)
ブランド
Supelco (1)
物理的形状
分離法
容量
粒径(μm)
孔径(Å)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
14029-U
Small Particle GCB Carbon Adsorbent,
matrix Graphitized Carbon, 70000 mesh, bottle of 50g
表示
価格を表示
14030-U
Small Particle GCB Carbon Adsorbent,
matrix Mesoporous Carbon, 325 mesh, bottle of 50g