Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
>500 m2/g , BET
ポアサイズ
0.4-0.7 cm3/g mesoporosity
0-0.25 cm3/g microporosity
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702102-5G:4548173954462
702102-VAR:
702102-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Starbonは、化学的・機械的安定性に優れ、メソポーラス容積が極めて大きく、化学的官能性の付与が簡単な複雑な表面分子構造を有する炭素材料であり、クロマトグラフィーや触媒、吸着、その他多くの応用分野で利用される可能性があります。
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the electrical conductivity of Product 702102, Carbon, mesoporous?
1 回答-
While we do not perform conductivity testing, our supplier reports the conductivity to be approximately 0.07 ohm m-1.
役に立ちましたか?
-
-
What solvents are Product 702102, Carbon, mesoporous, stable in?
1 回答-
Per our supplier, this product is stable in boiling water, toluene, and ethanol.