安全性情報
14030-U
Supelco
Small Particle GCB Carbon Adsorbent
matrix Mesoporous Carbon, 325 mesh, bottle of 50g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
製品名
小粒子グラファイトカーボンブラック吸着剤, matrix Mesoporous Carbon, 45 μm, bottle of 50 g
フォーム
granular
品質水準
包装
bottle of 50 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~203 m2/g
Matrix
Mesoporous Carbon
マトリックス活性基
carbon
粒径
45 μm
ポアサイズ
~0.49 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~96.3 Å pore diameter
密度
~0.35 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の小粒径黒鉛化カーボンブラック(GCB)材料は、電気化学およびバイオプロセス用途での使用に適しています。
弊社の炭素吸着剤の詳細は、sigma-aldrich.com/carbonをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
14030-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry & Physics of Carbon.
Radovic LR.
Science, 134-136 (2007)
Gas Treating: Absorption Theory and Practice.
Eimer D.
Science, 349-350 (2014)
Evaluation of graphitized carbon black as a selective adsorbent for extracting acidic organic compounds from water.
Corcia D
Journal of Chromatography A, 642 (1), 163-174 (1993)
A Di Corcia et al.
Analytical chemistry, 63(6), 580-585 (1991-03-15)
A general liquid-solid extraction procedure for the isolation of pesticides from groundwater and drinking water for high-performance liquid chromatography (HPLC) is presented. This simple and rapid procedure involved passing a 2-L sample through a 250-mg graphitized carbon black (Carbopack B)
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.