Merck
530565
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩)
composite (20 wt.% polyaniline on carbon black)
別名:
PANI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,600
25 G
¥63,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,600
25 G
¥63,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
含みます
proprietary organic sulfonic acid
導電率
30 S/cm (pressed pellet)
mp
>300 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリアニリン(エメラルジン塩)(PANI-ES)は、複合材料を形成する炭素担持伝導性ポリマーで、ナノカーボンのサイズは100 nmです。エメラルジン型酸化状態を塩基の形で保持しています。主に電気化学デバイス研究で用いられます。[1][2][3][4]
本質的に導電性高分子ベースの添加物。空気中で少なくとも300℃まで安定です。ポリアニリンは環境上安定で、導電性が調節可能です。[5]ポリアニリン(PANI)エメラルジン塩の化学的酸化による合成が報告されています。スルホン酸化染料が化学的にPANIの荷電骨格と相互作用することが認められました。PANIは選択的にスルホン酸化染料を吸着します。ポリマーのスペクトル、回折および導電性測定が同じ研究で報告されています。[6]
アプリケーション
PANIは、半導体分野での使用が考えられる共役系の形成に使用できます。燃料電池、[7]発光ダイオード、[8]スーパーキャパシタ、[9][10]化学センサー[11](10)および充電式電池など、さまざまなデバイスの作製に使用できます。(11)
熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂用の導電性添加剤です。
包装
ガラスボトル入り
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
530565-5G:4548173943695
530565-BULK:
530565-25G:4548173943688
530565-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conduction in polyaniline emeraldine salt in the terahertz region: A temperature dependence study
Tapia A and Tominaga K
Chemical Physics Letters, 598, 39-42 (2014)
Synthesis and characterization of metal oxide-polyaniline emeraldine salt based nanocomposite.
Kumar K, et al.
AIP Conference Proceedings, 1512(1), 166-167 null
Conductive polymer-carbon-imidazolium composite: a simple means for constructing solid-state dye-sensitized solar cells
Ikeda N, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1733-1735 (2006)
Adsorption of sulfonated dyes by polyaniline emeraldine salt and its kinetics
Mahanta D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(3), 10153-10157 (2008)
Quartz crystal microbalance VOCs sensor based on dip coated polyaniline emeraldine salt thin films.
Ihdene Z, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 203, 647-654 null
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
色素増感を用いて太陽光から電気への変換に用いる試みがなされましたが、低い光電流を得ただけでした。
すべて表示
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。