Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
05-636
Sigma-Aldrich
抗phospho-ヒストンH2A.X (Ser139)抗体、クローンJBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
別名:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
JBW301, monoclonal
application:
ChIP
ICC
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
vertebrates
テクニック:
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
3168
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
クローン
JBW301, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer139)
詳細
ヒストンH2Aは、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H2Aは、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。
特異性
抗リン酸化ヒストン H2A.X(Ser139)抗体クローン JBW301 は、Ser139 でリン酸化されているヒストン H2A.X を認識します。
免疫原
ヒトヒストンH2A.Xのアミノ酸134-142に相当するペプチド (C-KATQA[pS]QEY)
アプリケーション
追加の参照アプリケーション:
免疫組織染色:代表的なロットは、RNF168-WTおよびRNF 168-SA/SEKIマウス肺組織切片(パラフィン)のヒストンH2A.X(pSer139)を検出しました。(Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331)。
クロマチン免疫沈降、技術情報タブのMeier, Andreas, et al. EMBO J., 26:2707-18 (2007) をご覧ください。
抗phospho-ヒストンH2A.X (Ser139)、クローンJBW301は、よく文献発表されているマウスモノクローナル抗体であり、ChIP、ICC、IF、WBで検証されています。 この精製mAbは、phospho-ヒストンH2A.X(Ser139)、別名H2AXS139pに高い特異性を示します。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
イムノブロット:0.05-1 μg/mLで使用、0.5 μMスタウロスポリン(カタログ番号:19-123)で処理したJurkat細胞に由来する酸抽出ヒストンライセート中のリン酸化ヒストンH2A.X(Ser139)を検出できます。
免疫細胞染色:2 μg/mLで使用、0.5 μMスタウロスポリンで4~6時間処理したHeLa細胞のリン酸化ヒストンH2A.Xを検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
関連事項
代替品:MABE205
物理的形状
0.15M NaClおよび保存剤としての0.05%アジ化ナトリウムを含む0.1M Tris-グリシン、pH 7.4中の免疫アフィニティ精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
出荷日から1年間、2~8°Cで保存できます。 製品の回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
UV処理293細胞抽出物、UV処理HeLa細胞抽出物、または乳癌組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-636-25UG:
05-636:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of Ku80 deficiency on mutation frequencies and spectra at a LacZ reporter locus in mouse tissues and cells.
Busuttil, RA; Mu?oz, DP; Garcia, AM; Rodier, F; Kim, WH; Suh, Y; Hasty, P; Campisi, J; Vijg, J
Testing null
Unsuitability of lymphoblastoid cell lines as surrogate of cryopreserved isolated lymphocytes for the analysis of DNA double-strand break repair activity.
Zijno, Andrea, et al.
Mutation Research, 684, 98-105 (2010)
Irene V Bijnsdorp et al.
Cancer science, 101(2), 440-447 (2009-11-06)
The pyrimidine trifluorothymidine (TFT) inhibits thymidylate synthase (TS) and can be incorporated into the DNA. TFT, as part of TAS-102, is clinically evaluated in phase II studies as an oral chemotherapeutic agent. Erlotinib is a tyrosine kinase inhibitor of the
FEN1 contributes to telomere stability in ALT-positive tumor cells.
Saharia, A; Stewart, SA
Oncogene null
Incomplete nuclear transformation of human spermatozoa in oligo-astheno-teratospermia: characterization by indirect immunofluorescence of chromatin and thiol status.
Ramos, L; van der Heijden, GW; Derijck, A; Berden, JH; Kremer, JA; van der Vlag, J; de Boer, P
Human Reproduction null
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
すべて表示