Merck
Z688738
Nunc® 96 DeepWell プレート
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
別名:
96ディープウェルプレート, 96ディープウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
round clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 32 ea (internal packs of 4)
メーカー/製品名
Nunc 278606
キャパシティ
1.0 mL
プレートL × W × H
128 mm × 86 mm × 41 mm
サイズ
96 wells
容量
1 mL
ウェルの最大容量
900 μm
有効容積
0.9 mL
clear
適合性
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 96 DeepWell(丸底プレート)
Nunc 96 DeepWellプレートは、オートメーション器具でのサンプル操作に用いるのが容易で、サンプルの回収、保存、コンビナトリアルケミストリー、ライブラリー保存用途に最適です。
  • 丸底ウェル
  • 英数字格子により迅速にサンプルを特定
  • ウェルキャップとシーリングテープによる密閉性
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries