Merck
BR701350
BRAND® 96ウェルディープウェルプレート、積み重ね可能
volume 1.2 mL, polypropylene
別名:
Deep-well Plates, Sample Storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥25,132
¥25,132
単価¥33,510割引25%
出荷予定日2025年4月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥25,132
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
polypropylene
round bottom wells
サイズ:
96 well
容量:
1.2 mL
有効容積:
1.1 mL
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
skirt
¥25,132
単価¥33,510割引25%
出荷予定日2025年4月04日
物質
polypropylene
round bottom wells
詳細
alphanumeric identification system
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
包装
pack of 42 ea
メーカー/製品名
BRAND 701350
サイズ
96 well
容量
1.2 mL
有効容積
1.1 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polypropylene (PP) which offers excellent chemical resistance.
  • The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
  • Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • Stackable for easy storage.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)