物質
colorless polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 50
メーカー/製品名
Greiner 780271
最大容量
2.42 mL
サイズ
96 wells
有効容積
2.3 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MASTERBLOCK® 96Wストレージマイクロプレートは、-20°C保存用のウェルで、最大容量は 2 mLです。総ウェル容量は2.42 mLです。
Greiner社のマルチウェルプレート。 標準的なマイクロプレートのフットプリント。DNAse/RNAse不含。 <0.06 EU/mLでは、LAL法により非発熱性です。 液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
その他情報
96ウェル、固定、円錐底(V底)のマイクロプレートで、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、高さ:44 mmです。
適合性
マイクロプレートは生物学的に不活性で、結合特性が低く、温度耐性(-196~ 121°C/-321~ 250°F)に優れ、多くのスタンダードなラボの化学薬品に耐性があります。こうした特性により、ラボの試料、化合物、細胞には最適な保存条件となります。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH