Merck
Z717266
Nunc® 96 DeepWell プレート
maximum volume 2 mL, non-sterile, round bottom natural polypropylene wells
別名:
96ディープウェルプレート, 96ディープウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 EA
¥68,150
¥68,150
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
60 EA
¥68,150
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
¥68,150
出荷可能日2025年4月14日詳細
物質
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Nunc 278752
最大容量
2 mL
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells , deep wells
ウェルの最大容量
2 μm
ウェル容積
2 mL
有効容積
1.9 mL
natural
適合性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nunc®96ディープウェル丸底プレート
  • ウェル容量の増加に対する共有ウェル技術を伴う固有低デザイン
  • 容量1.3および2.0mL
  • 最適保存容量および混合を改善しました。
  • 円形ウェルの液残りが減りました。
  • 安全に保管するためにウェルキャップが利用できます – 各ウェルへの突出部を最小化しています。
  • サンプル収集、保管、コンビナトリアルケミストリーとライブラリ適用に最適です。
  • コンビナトリアルケミストリーで用いられる大部分の化学物質、溶剤、アルコールに耐性があります。
  • 細菌および酵母の成長に幅広く使用されます。
  • 自動サンプル処理装置で使いやすくなっています。
  • 迅速なサンプル同定のための英数字グリッド
  • サンプル収集、保管、コンビナトリアルケミストリーライブラリ適用に最適です。
  • ウェルキャップと密閉テープで密閉できます。
  • Nuncフィルタプレートでの収集プレートとして理想的です。
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
プロトコル
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.