由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
溶解性
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
微量陰イオン
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Guanine deamination by guanine deaminase
- Hypoxanthine conversion by xanthine oxidoreductase
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Tested for trace metal content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
- Tested for trace sulfate content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X4002-25G:
X4002-VAR:
X4002-5G:
X4002-1G:
X4002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)