product name
ヒポキサンチン, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL
SMILES記法
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Plasmodium falciparum IT/FCR3株の培養に使用するHEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)緩衝ロズウェルパーク記念研究所(RPMI)培地のサプリメントとして。
- 組み換え修飾ワクシニアウイルス-アンカラ(MVA)の選択に使用するダルベッコ改変イーグル培地(DMEM) + MXHの調製に。′′
- スーパーオキシドアニオンを生成するため
- ハイブリドーマ選択培地および維持培地を調製するため
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9636-25G:
H9636-BULK:
H9636-5G:
H9636-VAR:
H9636-1G:
H9636-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.