スキップする
A6003
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫from市川市大町368
¥27,400
25 g
在庫from市川市大町368
¥101,000
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥323,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Impurities:
≤0.01% fatty acid (GC)
¥27,400
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
application(s)
hematology
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
BSAは、脂肪酸(FA)のキャリアタンパク質であることがわかっています。細胞株によって脂肪酸に対する感受性が異なるため、細胞株を培養する際には特定のFAをコントロールすることが重要です。したがって、脂肪酸フリーのBSAは、特定の脂肪酸含量を厳密にコントロールしなければならない細胞培養実験にとって有用なツールになります。なぜなら、研究者が培養したい細胞株に特異的な脂肪酸を使用できるからです。また、脂肪酸フリーのアルブミンは、特定の脂肪酸を細胞培養に使用するために、最適かつ最大の結合部位を活用できるようになります。さらに、FAフリーBSAを使用することにより、非FAフリーBSAでは内因性FAとなるのではないかという懸念も軽減します。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、豊富に存在する血漿タンパク質で、血液の膠質浸透圧の調節を支援します。BSAは、細胞培養、免疫化学、タンパク質の定量など多くの異なる用途に使用されています。
本BSA製品は特に、FA含量が極めて低い/脂肪酸フリーの状態であることが検査済みです。
Biochem/physiol Actions
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Features and Benefits
  • 低温エタノール分画化
  • 基本的に脂肪酸フリー
Preparation Note
しばしば、"Cohn Fraction V"と呼ばれます。Cohnの冷エタノール分画法の改良法により調製。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2153A4612A2934
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the BSA used in I2771?
    1 回答
    1. The same BSA used in I2771 is A6003. It is FAA free and has no lipid profile.